Orders LinkContactUsLinkComponent
Majsolie NF
Majsolie NF
200 L
Katalog # SPCMCO136-200LTBL
Leverandør:   Spectrum Chemical
Majsolie NF
Katalog # SPCMCO136-200LTBL
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  8001-30-7
Majsolie NF
200 L
CAS nummer:  8001-30-7
Price
17.290,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 L
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8001-30-7
  • MDL nummer:MFCD00130865
  • Smeltende Pt:–10 °C
  • Tæthed:0,918 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:232-281-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    200 L
Specifikationer