Cycloheximid 100 mg/ml in DMSO
Katalog # J66004.XF
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakn:1 mL
- Seq:2070
Specifikationer
Om denne vare
:
:281.35 g/mol
ADR:6.1,II
:0,2 µm filtreret
Flash Pt:87°0 °C (230 °F)
EINECS:200-636-0
FN:2810
:GHS06
:GHS08
Opbevaringstemperatur:Køleskab
CAS nummer:66-81-9
Formel:C₁₅H₂₃NO₄
MDL nummer:MFCD00082346