Orders LinkContactUsLinkComponent
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
Certifikater
IEF Anode buffer (50X)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • J63303.AP
  • J63303.K2
  • Udseende:
  • Colourless
  • Colourless
  • Opbevaringstemperatur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • MDL No.:
  • MFCD03846400
  • MFCD03846400
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • J63303.AP
    IEF Anode buffer (50X)
    IEF Anode buffer (50X)
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 419,00 kr
    419,00 kr
    1 * 500 mL
       419,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63303.AP
    Udseende
    Colourless
    Opbevaringstemperatur
    2°C to 8°C
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD03846400
  • J63303.K2
    IEF Anode buffer (50X)
    IEF Anode buffer (50X)
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 1 L
       572,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63303.K2
    Udseende
    Colourless
    Opbevaringstemperatur
    2°C to 8°C
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD03846400