MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- J61469.AE
- J61469.AK
- Physical form:
- Liquid
- Liquid
- CAS-nr:
- 79803-73-9
- 79803-73-9
- MDL No.:
- MFCD00070007
- MFCD00070007
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KoncentrationpH-værdiPaknTilgængelighedPrice
- J61469.AEMOPSO buffer solutionSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61469.AEPhysical formLiquidCAS-nr79803-73-9MDL No.MFCD00070007 - J61469.AKMOPSO buffer solutionSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.J61469.AKPhysical formLiquidCAS-nr79803-73-9MDL No.MFCD00070007