Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Certifikater
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • J60184.AP
  • J60184.K2
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • MDL No.:
  • MFCD00131625
  • MFCD00131625
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • J60184.AP
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 500 mL
       1.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60184.AP
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00131625
  • J60184.K2
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 2.140,00 kr
    2.140,00 kr
    1 * 1 L
       2.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60184.K2
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00131625