Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylblå
Methylblå
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylblå
Certifikater
Methylblå
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 28983-56-4 Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3 Formula Weight: 799.80 Physical Form: Powder Appearance: Blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058509
Synonymer:  C.I. 42780
  • CAS nummer:28983-56-4
  • Formel:C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
  • MDL nummer:MFCD00058509
  • Molecular Weight:799.81 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:249-352-9
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 359,00 kr
    359,00 kr
    1 * 25 g
       359,00 kr
  • 100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 462,00 kr
    462,00 kr
    1 * 100 g
       462,00 kr