Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc formate 98%
Zinc formate 98%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Zinc formate 98%
Certifikater
Zinc formate 98%
Zinc formate 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 557-41-5 Molecular Formula: C2H2O4Zn Formula Weight: 155.40 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00050836
  • CAS nummer:557-41-5
  • Formel:C₂H₂O₄Zn
  • MDL nummer:MFCD00050836
  • Molecular Weight:155.40 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:209-176-5
  • ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 100 g
       718,00 kr
  • 500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 500 g
       2.730,00 kr