Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc chromate
Zinc chromate
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Zinc chromate
Certifikater
Zinc chromate
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 13530-65-9 Molecular Formula: ZnCrO4 Formula Weight: 181.37 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036281
  • CAS nummer:13530-65-9
  • Formel:ZnCrO₄
  • MDL nummer:MFCD00036281
  • Molecular Weight:181.37 g/mol
  • Tæthed:3,4
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:236-878-9
  • ADR:9,III