Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Certifikater
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1589-62-4 Molecular Formula: C12H14N4O4 Formula Weight: 278.27 Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00001658
  • CAS nummer:1589-62-4
  • Formel:C₁₂H₁₄N₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00001658
  • Molecular Weight:278.27 g/mol
  • Smeltende Pt:158…160 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:216-458-1