Copper phosphorus shot
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Om denne vare
Molecular Formula: Cu:P; 85:15 wt% MDL No.: MFCD01074956
- Formel:Cu:P;₈₅:₁₅%
- MDL nummer:MFCD01074956
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Molecular Formula: Cu:P; 85:15 wt% MDL No.: MFCD01074956
- Formel:Cu:P;₈₅:₁₅%
- MDL nummer:MFCD01074956
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur