Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage vials
Leverandør:   SAVILLEX
Storage vials
Leverandør:  SAVILLEX
Certifikater
Storage vials
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PFA vials with round or conical interior.
  • Ideal for storage and digestion in geochemistry
  • Flat base for maximum heating efficiency
  • Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
 : Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • SAVI200-003-20
    Standard vial with round interior and square exterior
    Standard vial with round interior and square exterior
    3,00 ml
    17,3×26,4 mm
    No
    23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 171,00 kr
    171,00 kr
    1 * 1 Items
       171,00 kr
  • SAVI200-007-20
    Standard vial with round interior and round exterior
    Standard vial with round interior and round exterior
    7,00 ml
    22,1×37,1 mm
    No
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 206,00 kr
    206,00 kr
    1 * 1 Items
       206,00 kr
  • SAVI200-015-20
    Standard vial with round interior and round exterior
    Standard vial with round interior and round exterior
    15,00 ml
    30,5×41,4 mm
    No
    33 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 360,00 kr
    360,00 kr
    1 * 1 Items
       360,00 kr
  • SAVI200-030-12
    Standard vial with flat interior and round exterior
    Standard vial with flat interior and round exterior
    30,00 ml
    30,5×69,9 mm
    No
    33 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 551,00 kr
    551,00 kr
    1 * 1 Items
       551,00 kr
Closures
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • PFA, plain threaded
    Micro columns, tubes and vials
    33 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 206,00 kr
    206,00 kr
    1 * 1 Items
       206,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • PFA, plain hex threaded
    Micro columns, tubes and vials
    23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 155,00 kr
    155,00 kr
    1 * 1 Items
       155,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • PFA, plain threaded
    Micro columns, tubes, standard and autosampler vials
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 155,00 kr
    155,00 kr
    1 * 1 Items
       155,00 kr