Membranfiltre, type 184
Leverandør: Sartorius
Om denne vare
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 512-6116
- 512-6216
- 512-6316
- 512-6416
- SART18406-50-ACN
- 512-6516
- 512-6118
- 512-6218
- 512-6318
- 512-6418
- SART18407-142-N
- 512-6518
- Model:
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- 184
- Porestørrelse:
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Tykkelse:
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- 170 µm
- Flowhastighed for vand:
- 30 ml/min/cm² (1 bar)
- 30 ml/min/cm² (1 bar)
- 30 ml/min/cm² (1 bar)
- 30 ml/min/cm² (1 bar)
- 30 ml/min/cm² (1 bar)
- 30 ml/min/cm² (1 bar)
- 15 ml/min/cm² (1 bar)
- 15 ml/min/cm² (1 bar)
- 15 ml/min/cm² (1 bar)
- 15 ml/min/cm² (1 bar)
- 15 ml/min/cm² (1 bar)
- 15 ml/min/cm² (1 bar)
- Max. temperature:
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- Miljøcertificering:
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- ModelPorestørrelseØSterilTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6116Model184Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand30 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6216Model184Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand30 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6316Model184Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand30 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6416Model184Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand30 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.SART18406-50-ACNModel184Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableTykkelse170 µmFlowhastighed for vand30 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6516Model184Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand30 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6118Model184Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand15 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6218Model184Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand15 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6318Model184Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand15 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6418Model184Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand15 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART18407-142-NModel184Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand15 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-6518Model184Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse170 µmFlowhastighed for vand15 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning