Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 118
Membranfiltre, type 118
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 118
Leverandør:  Sartorius
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Membranfiltre, type 118
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 512-8118
  • 512-8218
  • 512-8318
  • 512-8418
  • SART11807-90-G
  • 512-8518
  • 512-8116
  • 512-8216
  • SART11806-37-N
  • 512-8316
  • 512-8416
  • 512-8913
  • 512-8516
  • 512-8113
  • 512-8213
  • 512-8313
  • 512-8413
  • SART11803-90-G
  • 512-8211
  • SART11842-42-N
  • SART11842-47-G
  • 512-8311
  • 512-8511
  • 512-8411
  • Model:
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • 118
  • Porestørrelse:
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 1,20 µm
  • 1,20 µm
  • 1,20 µm
  • 1,20 µm
  • 1,20 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Tykkelse:
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 80 μm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • 100 µm
  • Flowhastighed for vand:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Flowhastighed for luft:
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Max. temperature:
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • 145 °C
  • Miljøcertificering:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Porestørrelse
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 118
    0,20 µm
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.850,00 kr
    2.850,00 kr
    1 * 100 Items
       2.850,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8118
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    65 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,20 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.280,00 kr
    3.280,00 kr
    1 * 100 Items
       3.280,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8218
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    65 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,20 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.120,00 kr
    4.120,00 kr
    1 * 100 Items
       4.120,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8318
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    65 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,20 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.140,00 kr
    4.140,00 kr
    1 * 100 Items
       4.140,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8418
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    65 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,20 µm
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 25 Items
       3.700,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11807-90-G
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    65 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,20 µm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 25 Items
       3.990,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8518
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    65 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.800,00 kr
    2.800,00 kr
    1 * 100 Items
       2.800,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8116
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.350,00 kr
    3.350,00 kr
    1 * 100 Items
       3.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8216
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    37 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.120,00 kr
    4.120,00 kr
    1 * 100 Items
       4.120,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11806-37-N
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.210,00 kr
    4.210,00 kr
    1 * 100 Items
       4.210,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8316
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.140,00 kr
    4.140,00 kr
    1 * 100 Items
       4.140,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8416
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.620,00 kr
    3.620,00 kr
    1 * 25 Items
       3.620,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8913
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    0,45 µm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 25 Items
       3.990,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8516
    Model
    118
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    80 μm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    200 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    1,20 µm
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.280,00 kr
    3.280,00 kr
    1 * 100 Items
       3.280,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8113
    Model
    118
    Porestørrelse
    1,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    1,20 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 100 Items
       3.850,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8213
    Model
    118
    Porestørrelse
    1,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    1,20 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.890,00 kr
    4.890,00 kr
    1 * 100 Items
       4.890,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8313
    Model
    118
    Porestørrelse
    1,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    1,20 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.880,00 kr
    4.880,00 kr
    1 * 100 Items
       4.880,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8413
    Model
    118
    Porestørrelse
    1,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    1,20 µm
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 3.620,00 kr
    3.620,00 kr
    1 * 25 Items
       3.620,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11803-90-G
    Model
    118
    Porestørrelse
    1,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    5,00 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 100 Items
       3.850,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8211
    Model
    118
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    5,00 µm
    42 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.700,00 kr
    4.700,00 kr
    1 * 100 Items
       4.700,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11842-42-N
    Model
    118
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    5,00 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 25 Items
       1.180,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11842-47-G
    Model
    118
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    5,00 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.710,00 kr
    4.710,00 kr
    1 * 100 Items
       4.710,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8311
    Model
    118
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    5,00 µm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 4.690,00 kr
    4.690,00 kr
    1 * 25 Items
       4.690,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8511
    Model
    118
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 118
    5,00 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.880,00 kr
    4.880,00 kr
    1 * 100 Items
       4.880,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-8411
    Model
    118
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    100 µm
    Flowhastighed for vand
    -
    Flowhastighed for luft
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
    Max. temperature
    145 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate