Membranfiltre, type 113
Leverandør: Sartorius
Om denne vare
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
56 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- SART11327-25-N
- 512-5116
- 512-5216
- 512-5843
- 512-5316
- 611-0675
- 512-5416
- 512-5876
- 611-0677
- 512-5917
- 514-0754
- 512-5516
- SART11306-100-N
- SART11305-13-N
- 512-5215
- 512-5315
- SART11305-47-ACN
- 512-5415
- 512-5875
- SART11305-100-N
- 512-5615
- 512-5214
- 512-5842
- 512-5314
- 512-5864
- 512-5414
- 512-5874
- 512-5915
- SART11304-100-G
- 512-5213
- 512-5313
- 512-5863
- 512-5413
- 512-5914
- 512-5513
- 512-5112
- 512-5212
- 512-5312
- 512-5412
- SART11302-90-G
- 512-5111
- 512-5211
- 512-5311
- 512-5411
- SART11342-90-G
- 512-5110
- 512-5210
- 514-0752
- 512-5861
- 512-5310
- 512-5862
- 512-5871
- SART11301-70-G
- 512-5510
- SART11301-100-N
- SART11327-47-N
- 512-5410
- Model:
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- 113
- Porestørrelse:
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 3,00 µm
- 3,00 µm
- 3,00 µm
- 3,00 µm
- 3,00 µm
- 5,00 µm
- 5,00 µm
- 5,00 µm
- 5,00 µm
- 5,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 3,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 8,00 µm
- 0,20 µm
- 8,00 µm
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Tykkelse:
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- 130 µm
- Flowhastighed for vand:
- 25 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 70 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 130 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 200 ml/min/cm² (1 bar)
- 430 ml/min/cm² (1 bar)
- 430 ml/min/cm² (1 bar)
- 430 ml/min/cm² (1 bar)
- 430 ml/min/cm² (1 bar)
- 430 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 430 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- 25 ml/min/cm² (1 bar)
- 750 ml/min/cm² (1 bar)
- Flowhastighed for luft:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Max. temperature:
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- Miljøcertificering:
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- ModelPorestørrelseØSterilTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11327-25-NModel113Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand25 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5116Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5216Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5843Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5316Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.611-0675Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5416Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5876Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.611-0677Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5917Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.514-0754Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5516Model113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.SART11306-100-NModel113Porestørrelse0,45 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand70 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11305-13-NModel113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luftMax. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5215Model113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5315Model113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.SART11305-47-ACNModel113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5415Model113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5875Model113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11305-100-NModel113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - 1130,65 µm142 mm-Discontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5615Model113Porestørrelse0,65 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand130 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5214Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5842Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5314Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5864Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5414Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5874Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5915Model113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11304-100-GModel113Porestørrelse0,80 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5213Model113Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5313Model113Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5863Model113Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5413Model113Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5914Model113Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5513Model113Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand200 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5112Model113Porestørrelse3,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand430 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5212Model113Porestørrelse3,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand430 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5312Model113Porestørrelse3,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand430 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5412Model113Porestørrelse3,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand430 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.SART11302-90-GModel113Porestørrelse3,00 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand430 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5111Model113Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5211Model113Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5311Model113Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5411Model113Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11342-90-GModel113Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5110Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5210Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.514-0752Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5861Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5310Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5862Model113Porestørrelse3,00 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand430 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.512-5871Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificering - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11301-70-GModel113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5510Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11301-100-NModel113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.SART11327-47-NModel113Porestørrelse0,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand25 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-5410Model113Porestørrelse8,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse130 µmFlowhastighed for vand750 ml/min/cm² (1 bar)Flowhastighed for luft-Max. temperature130 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning