Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 111
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 111
Leverandør:  Sartorius
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Membranfiltre, type 111
27 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 512-4118
  • 512-4218
  • SART11107-30-N
  • 512-4318
  • 512-4863
  • 512-4418
  • 512-4873
  • 512-4518
  • SART11107-100-N
  • 512-4116
  • 512-4216
  • SART11106-30-N
  • 512-4316
  • 611-0668
  • 512-4416
  • 512-4872
  • 611-0670
  • 512-4913
  • 512-4516
  • 512-4550
  • SART11106-110-N
  • 512-4215
  • 512-4315
  • 512-4415
  • 512-4214
  • 512-4314
  • 512-4414
  • Model:
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • 111
  • Porestørrelse:
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,65 µm
  • 0,65 µm
  • 0,65 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Tykkelse:
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • 120 µm
  • Flowhastighed for vand:
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 25 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 69 ml/min/cm² (1 bar)
  • 115 ml/min/cm² (1 bar)
  • 115 ml/min/cm² (1 bar)
  • 115 ml/min/cm² (1 bar)
  • 200 ml/min/cm² (1 bar)
  • 200 ml/min/cm² (1 bar)
  • 200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Flowhastighed for luft:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Max. temperature:
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • Miljøcertificering:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Porestørrelse
    Ø
    Steril
    Tilgængelighed
    Price
  • 111
    0,20 µm
    13 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 100 Items
       741,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4118
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,20 µm
    25 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 928,00 kr
    928,00 kr
    1 * 100 Items
       928,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4218
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,20 µm
    30 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 100 Items
       1.090,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11107-30-N
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,20 µm
    47 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 100 Items
       1.250,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4318
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,20 µm
    47 mm
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.490,00 kr
    1.490,00 kr
    1 * 100 Items
       1.490,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4863
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 111
    0,20 µm
    50 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 100 Items
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4418
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,20 µm
    50 mm
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 100 Items
       1.540,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4873
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 111
    0,20 µm
    100 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 25 Items
       1.450,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4518
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,20 µm
    100 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.670,00 kr
    4.670,00 kr
    1 * 100 Items
       4.670,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11107-100-N
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    25 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    13 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 100 Items
       741,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4116
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    25 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 928,00 kr
    928,00 kr
    1 * 100 Items
       928,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4216
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    30 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 100 Items
       1.090,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11106-30-N
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    47 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 100 Items
       1.250,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4316
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    47 mm
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 100 Items
       1.680,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-0668
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 111
    0,45 µm
    50 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 100 Items
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4416
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    50 mm
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 100 Items
       1.540,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4872
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 111
    0,45 µm
    85 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.280,00 kr
    4.280,00 kr
    1 * 100 Items
       4.280,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-0670
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    90 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.370,00 kr
    1.370,00 kr
    1 * 25 Items
       1.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4913
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 111
    0,45 µm
    100 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 25 Items
       1.450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4516
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 111
    0,45 µm
    100 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.670,00 kr
    4.670,00 kr
    1 * 100 Items
       4.670,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4550
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,45 µm
    110 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.570,00 kr
    4.570,00 kr
    1 * 100 Items
       4.570,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART11106-110-N
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    69 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,65 µm
    25 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 928,00 kr
    928,00 kr
    1 * 100 Items
       928,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4215
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,65 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    115 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,65 µm
    47 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 100 Items
       1.250,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4315
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,65 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    115 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,65 µm
    50 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 100 Items
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4415
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,65 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    115 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,80 µm
    25 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 100 Items
       1.010,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4214
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,80 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    200 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,80 µm
    47 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 100 Items
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4314
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,80 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    200 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 111
    0,80 µm
    50 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 100 Items
       1.450,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-4414
    Model
    111
    Porestørrelse
    0,80 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    120 µm
    Flowhastighed for vand
    200 ml/min/cm² (1 bar)
    Flowhastighed for luft
    -
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning