Orders LinkContactUsLinkComponent
GC guard columns, HydroGOLD
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
GC guard columns, HydroGOLD
Certifikater
GC guard columns, HydroGOLD
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These guard columns extend analytical column lifetime by preventing degradation from harsh 'steam cleaning' water injections.
  • Highly deactivated to provide superior inertness, essential for analysis of active compounds
  • Protects against column contamination caused by non-volatile materials
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    0,32 mm
    2 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 684,00 kr
    684,00 kr
    1 * 1 Items
       684,00 kr
  • Forkolonne
    0,53 mm
    2 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 749,00 kr
    749,00 kr
    1 * 1 Items
       749,00 kr
  • Forkolonne
    0,25 mm
    5 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 895,00 kr
    895,00 kr
    1 * 1 Items
       895,00 kr
  • Forkolonne
    0,32 mm
    5 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 981,00 kr
    981,00 kr
    1 * 1 Items
       981,00 kr
  • Forkolonne
    0,53 mm
    5 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
  • Forkolonne
    0,32 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Items
       1.910,00 kr
  • Forkolonne
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.510,00 kr
    2.510,00 kr
    1 * 1 Items
       2.510,00 kr