Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
Leverandør:   DWK Life Sciences
Test tubes
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Product Family Options
Without rim
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    12 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 479,00 kr
    479,00 kr
    1 * 100 Items
       479,00 kr
  • 100 mm
    16 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 783,00 kr
    783,00 kr
    1 * 100 Items
       783,00 kr
  • 160 mm
    16 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 739,00 kr
    739,00 kr
    1 * 100 Items
       739,00 kr
  • 180 mm
    18 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 100 Items
       1.100,00 kr
  • 200 mm
    30 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 734,00 kr
    734,00 kr
    1 * 50 Items
       734,00 kr
With rim
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    12 mm
    0,9 - 1,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 408,00 kr
    408,00 kr
    1 * 100 Items
       408,00 kr
  • 160 mm
    16 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 739,00 kr
    739,00 kr
    1 * 100 Items
       739,00 kr
  • 200 mm
    25 mm
    1,1 - 1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 25.560,00 kr
    25.560,00 kr
    1 * 1.000 Items
       25.560,00 kr