Orders LinkContactUsLinkComponent
Isolator gloves, EPDM, AlphaTec®
Leverandør:   Ansell
Isolator gloves, EPDM, AlphaTec®
Leverandør:  Ansell
Certifikater
Isolator gloves, EPDM, AlphaTec®
Isolator gloves, EPDM, AlphaTec®
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These gloves made of diene ethylene propylene rubber (EPDM) are resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals.
  • High-quality material, in compliance with FDA CFR21 (food contact approved)
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resist aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstand temperatures up to 130 °C for repeated sterilisation
  • Halogen-free: Suitable for disposal by incineration
  • Heavy-weight version: Increased thickness (0,6 mm) for added durability
Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements. Ideal for use in pharmaceuticals and electronics.
 : EN ISO 374-1 Type B (KLP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388 (2111A); Cat. III
Product Family Options
Medium-weight
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 9,5
    sort
    800 mm
    0,4 mm
    203 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 14.780,00 kr
    14.780,00 kr
    1 * 1 Par
       14.780,00 kr
  • 11
    sort
    800 mm
    0,4 mm
    203 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 14.780,00 kr
    14.780,00 kr
    1 * 1 Par
       14.780,00 kr
  • 9,5
    sort
    800 mm
    0,4 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 15.070,00 kr
    15.070,00 kr
    1 * 1 Par
       15.070,00 kr
  • 11
    sort
    800 mm
    0,4 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 15.070,00 kr
    15.070,00 kr
    1 * 1 Par
       15.070,00 kr
  • 9,5
    sort
    800 mm
    0,4 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 15.390,00 kr
    15.390,00 kr
    1 * 1 Par
       15.390,00 kr
  • 11
    sort
    800 mm
    0,4 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 15.390,00 kr
    15.390,00 kr
    1 * 1 Par
       15.390,00 kr
Heavy-weight
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 9,5
    sort
    800 mm
    0,6 mm
    203 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 16.320,00 kr
    16.320,00 kr
    1 * 1 Par
       16.320,00 kr
  • 11
    sort
    800 mm
    0,6 mm
    203 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 16.320,00 kr
    16.320,00 kr
    1 * 1 Par
       16.320,00 kr
  • 9,5
    sort
    800 mm
    0,6 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 16.930,00 kr
    16.930,00 kr
    1 * 1 Par
       16.930,00 kr
  • 11
    sort
    800 mm
    0,6 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 16.930,00 kr
    16.930,00 kr
    1 * 1 Par
       16.930,00 kr
  • 9,5
    sort
    800 mm
    0,6 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 16.930,00 kr
    16.930,00 kr
    1 * 1 Par
       16.930,00 kr
  • 11
    sort
    800 mm
    0,6 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 16.930,00 kr
    16.930,00 kr
    1 * 1 Par
       16.930,00 kr