Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Refractometers, Digital Handheld
VWR®, Refractometers, Digital Handheld
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Refractometers, Digital Handheld
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Refractometers, Digital Handheld
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
  • Optical glass prism and stainless steel dish to stabilise sample temperature
  • Simple zero calibration with distilled water
  • Automatic temperature compensation (ATC) to correct readings of water and sucrose solutions to 20 °C
Leveringsinformation: Supplied with two batteries and a battery indicator, multilingual guide and protective case.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 635-0723
  • 635-0722
  • Nøjagtighed:
  • ±0,0003 nD; ±0,2 °Bx
  • ±0,0003 nD; ±0,2 °Bx
  • Måletid:
  • 2 s
  • 2 s
  • Opløsning:
  • 0,1 °Bx; 0,0001 nD
  • 0,1 °Bx; 0,0001 nD
  • W×D×H:
  • 55×120×35 mm
  • 55×120×35 mm
  • Vægt:
  • 85 g
  • 85 g
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Refraktionsindeks
    Tilgængelighed
    Price
  • 635-0723
    Digital handheld refractometer
    Digital handheld refractometer
    0 − 95 °Bx
    1,33 − 1,54 nD
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.080,00 kr
    7.080,00 kr
    1 * 1 Items
       7.080,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    635-0723
    Nøjagtighed
    ±0,0003 nD; ±0,2 °Bx
    Måletid
    2 s
    Opløsning
    0,1 °Bx; 0,0001 nD
    W×D×H
    55×120×35 mm
    Vægt
    85 g
  • 635-0722
    Digital handheld refractometer
    Digital handheld refractometer
    0 − 54 °Bx
    1,33 − 1,42 nD
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.560,00 kr
    3.560,00 kr
    1 * 1 Items
       3.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    635-0722
    Nøjagtighed
    ±0,0003 nD; ±0,2 °Bx
    Måletid
    2 s
    Opløsning
    0,1 °Bx; 0,0001 nD
    W×D×H
    55×120×35 mm
    Vægt
    85 g