Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
Leverandør:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Leverandør:  Lovibond
Certifikater
Buffer tablets, Lovibond®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 4
    100 Tab.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 312,00 kr
    312,00 kr
    1 * 1 Each
       312,00 kr
  • 4
    250 Tab.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 1 Each
       639,00 kr
  • 7
    100 Tab.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 312,00 kr
    312,00 kr
    1 * 1 Each
       312,00 kr
  • 7
    250 Tab.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 1 Each
       639,00 kr
  • 10
    100 Tab.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 312,00 kr
    312,00 kr
    1 * 1 Each
       312,00 kr
  • 10
    250 Tab.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 639,00 kr
    639,00 kr
    1 * 1 Each
       639,00 kr