Orders LinkContactUsLinkComponent
Tweezers
Tweezers
Tweezers
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Lightweight aluminium tweezers for universal use.
  • Fully seamless
  • Anti-magnetic
  • Not corrosive
  • Packed in protective tube
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Straight, round (blunt) tips
    95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 1 Items
       262,00 kr
  • Straight, pointed tips
    95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 247,00 kr
    247,00 kr
    1 * 1 Items
       247,00 kr