Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, sperical joints
Adapters, sperical joints
Adapters, sperical joints
Certifikater
Adapters, sperical joints
Adapters, sperical joints
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Socket S 35 with steel thread M 33×1,5, O.Ø 30×2,4 mm, I.Ø 25,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.610,00 kr
    5.610,00 kr
    1 * 1 Items
       5.610,00 kr
  • Socket S 51 with steel thread M 48×1,5, O.Ø 36×2,4 mm, I.Ø 31,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.950,00 kr
    6.950,00 kr
    1 * 1 Items
       6.950,00 kr