Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex gloves, Rotiprotect®
Latex gloves, Rotiprotect®
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Latex gloves, Rotiprotect®
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These disposable gloves are suitable for protection against complex risks and for food processing applications.
  • Powder-free, smooth finish
  • Very smooth and pleasantly soft
  • Extremely stretchy
  • High tactile sensitivity
  • Thiuram-free
Certifications: EN 374; Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-0040
  • 112-0042
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex
  • Latex
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Overflade:
  • Smooth
  • Smooth
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • EN norm:
  • EN 374
  • EN 374
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    ufarvet
    240 mm
    0,20 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-0040
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    Manchet
    Rullet kant
    EN norm
    EN 374
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
    Marketsource
  • L
    ufarvet
    240 mm
    0,20 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-0042
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    Manchet
    Rullet kant
    EN norm
    EN 374
    Godkendt til fødevarekontakt
    +