Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hydrometers, ASTM (API Grade)
Precision hydrometers, ASTM (API Grade)
Leverandør:   Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM (API Grade)
Leverandør:  Ludwig Schneider
Certifikater
Precision hydrometers, ASTM (API Grade)
Precision hydrometers, ASTM (API Grade)
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These precision hydrometers are calibrated without thermometer.
Error limit: ±0,1° API
Reference temperature: 15,5 °C
Certifications: American Petroleum Institute (API) and ASTM E100-10.
Emballering: Each packed in a square plastic sleeve.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • SCNL3202001
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    1H-62
    −1…+11 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202002
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    2H-62
    9…21 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202003
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    3H-62
    19…31 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202004
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    4H-62
    29…41 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202005
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    5H-62
    39…51 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202006
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    6H-62
    49…61 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202007
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    7H-62
    59…71 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • SCNL3202008
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    8H-62
    69…81 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
  • SCNL3202009
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    9H-62
    79…91 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
  • SCNL3202010
    ASTM hydrometer
    ASTM hydrometer
    10H-62
    89…101 °API
    0,1 °API
    330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr