Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers with different spans
Precision saccharometers with different spans
Leverandør:   Ludwig Schneider
Precision saccharometers with different spans
Leverandør:  Ludwig Schneider
Certifikater
Precision saccharometers with different spans
Precision saccharometers with different spans
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These precision saccharometers with different measuring spans are designed with or without thermometer.
  • Suitable for calibration
Saccharometers according to Brix and according to Balling are used to dertermine the sugar content. Degrees Brix or Balling are equivalent.
Reference temperature: 20 °C
Ordering information: Available with a works or a DAkks calibration certificate on request.
Packaging: In a square plastic sleeve.
Product Family Options
Measuring span 15%
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0 - 15 % mas/Brix
    0,5
    220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 149,00 kr
    149,00 kr
    1 * 1 Items
       149,00 kr
  • 15 - 30 % mas/Brix
    0,5
    220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 149,00 kr
    149,00 kr
    1 * 1 Items
       149,00 kr
Measuring span 30%
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0 - 30 % mas/Brix
    1,0
    0…35 °C
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 112,00 kr
    112,00 kr
    1 * 1 Items
       112,00 kr