Orders LinkContactUsLinkComponent
Suction cannulae, Aesculap®
Suction cannulae, Aesculap®
Leverandør:   Aesculap
Suction cannulae, Aesculap®
Leverandør:  Aesculap
Certifikater
Suction cannulae, Aesculap®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Suction cannulae with finger cut-off and stylet.
  • Author: Frazier
  • Thumb piece 90° to curve
  • With LUER hub
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • AESCMD124R
    Suction cannula, Frazier
    Suction cannula, Frazier
    2,3×110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 543,00 kr
    543,00 kr
    1 * 1 Items
       543,00 kr
  • AESCMD125R
    Suction cannula, Frazier
    Suction cannula, Frazier
    2,7×110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCMD127R
    Suction cannula, Frazier
    Suction cannula, Frazier
    3,4×110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCMD129R
    Suction cannula, Frazier
    Suction cannula, Frazier
    4,0×110 mm