Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision Density Hydrometers, L50
Leverandør:   Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
Leverandør:  Ludwig Schneider
Certifikater
Precision Density Hydrometers, L50
45 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These precision density hydrometers (with or without thermometers) are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0005 g/ml
 : DIN 12791
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SCNL3132011/04/3P
  • SCNL3132012/04/3P
  • SCNL3132014/04/3P
  • SCNL3132019/04/3P
  • SCNL3132001/04/3P
  • SCNL3132002/04/3P
  • SCNL3132003/04/3P
  • SCNL3132004/04/3P
  • SCNL3132005/04/3P
  • SCNL3132006/04/3P
  • SCNL3132007/04/3P
  • SCNL3132008/04/3P
  • SCNL3132009/04/3P
  • SCNL3142016S
  • SCNL3142017S
  • SCNL3142018S
  • SCNL3142019S
  • SCNL3132001
  • SCNL3132002
  • SCNL3132003
  • SCNL3132004
  • SCNL3132005
  • SCNL3132006
  • SCNL3132007
  • SCNL3132008
  • SCNL3132009
  • SCNL3132010
  • SCNL3132011
  • SCNL3132012
  • SCNL3132013
  • SCNL3132014
  • SCNL3132015
  • SCNL3132016
  • SCNL3132017
  • SCNL3132018
  • SCNL3132019
  • SCNL3132020
  • SCNL3132021
  • SCNL3132022
  • SCNL3132023
  • SCNL3132024
  • SCNL3132025
  • SCNL3132026
  • SCNL3132027
  • SCNL3132028
  • Referencetemperatur:
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
Specifikationer
Product Family Options
Without thermometer with DAkkS calibration certificate
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • L50, with 3 test points
    1,100 - 1,150 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132011/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
    New Product
  • L50, with 3 test points
    1,150 - 1,200 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132012/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
    New Product
  • L50, with 3 test points
    1,250 - 1,300 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132014/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
    New Product
  • L50, with 3 test points
    1,500 - 1,550 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132019/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
    New Product
  • L50/04/3P
    0,600 - 0,650 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132001/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,650 - 0,700 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132002/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,700 - 0,750 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 1 Items
       2.340,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132003/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,750 - 0,800 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 1 Items
       2.340,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132004/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,800 - 0,850 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 1 Items
       2.340,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132005/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,850 - 0,900 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 1 Items
       2.340,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132006/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,900 - 0,950 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 1 Items
       2.080,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132007/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    0,950 - 1,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 1 Items
       2.340,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132008/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50/04/3P
    1,000 - 1,050 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132009/04/3P
    Referencetemperatur
    20 °C
With thermometer
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • L50
    1,350 - 1,400 g/ml
    0,0005 g/ml
    0…30 °C
    370 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 1 Items
       718,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3142016S
    Referencetemperatur
  • L50
    1,400 - 1,450 g/ml
    0,0005 g/ml
    0…30 °C
    370 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 1 Items
       718,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3142017S
    Referencetemperatur
  • L50
    1,450 - 1,500 g/ml
    0,0005 g/ml
    0…30 °C
    370 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 1 Items
       718,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3142018S
    Referencetemperatur
  • L50
    1,500 - 1,550 g/ml
    0,0005 g/ml
    0…30 °C
    370 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 1 Items
       718,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3142019S
    Referencetemperatur
Without thermometer
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • L50
    0,600 - 0,650 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132001
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,650 - 0,700 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132002
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,700 - 0,750 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132003
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,750 - 0,800 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132004
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,800 - 0,850 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132005
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,850 - 0,900 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132006
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,900 - 0,950 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132007
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    0,950 - 1,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132008
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,000 - 1,050 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132009
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,050 - 1,100 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132010
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,100 - 1,150 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132011
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,150 - 1,200 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132012
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,200 - 1,250 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132013
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,250 - 1,300 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 293,00 kr
    293,00 kr
    1 * 1 Items
       293,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132014
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,300 - 1,350 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132015
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,350 - 1,400 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132016
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,400 - 1,450 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132017
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,450 - 1,500 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132018
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,500 - 1,550 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132019
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,550 - 1,600 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 1 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132020
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,600 - 1,650 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 1 Items
       384,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132021
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,650 - 1,700 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 1 Items
       384,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132022
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,700 - 1,750 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 1 Items
       384,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132023
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,750 - 1,800 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 1 Items
       384,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132024
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,800 - 1,850 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 384,00 kr
    384,00 kr
    1 * 1 Items
       384,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132025
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,850 - 1,900 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132026
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,900 - 1,950 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132027
    Referencetemperatur
    20 °C
  • L50
    1,950 - 2,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3132028
    Referencetemperatur
    20 °C