Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter testers, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Multi-parameter testers, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Leverandør:   EUTECH
Multi-parameter testers, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Leverandør:  EUTECH
Certifikater
Multi-parameter testers, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
Multi-parameter testers, Eutech PCTestr™ 35 / PCSTestr™ 35
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These waterproof testers either measure pH, conductivity and temperature (PCTestr 35) or pH, conductivity, TDS, salinity and temperature (PCSTestr 35).
  • One sensor measures 3 or 5 parameters – no need to switch sensors for different measurements
  • User-replaceable pH/conductivity sensor and string Valox® casing are chemical resistant
  • User-friendly and easy to use with menu-driven set-up
  • Conserve power with selectable auto-off function
  • Adjustable TDS factor (0,40 to 1,00) and Temperature Coefficient Feature (0,0 to 10,0% per °C)
Ideal for quick multi-parameter measurements in industrial water, waste water, pools and spas, aquariums, cooling towers, food processing and hydroponics operations.
Delivery information: Supplied with batteries.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 665-0406
  • 665-0405
  • Model:
  • PCTestr™ 35
  • PCSTestr™ 35
  • pH - Område:
  • 0,0 - 14,0
  • 0,00 - 14,00
  • pH - Aflæsningsinterval:
  • 0,1
  • 0,01
  • pH - Nøjagtighed:
  • ±0,1
  • ±0,01
  • pH - Kalibrering:
  • Up to 5 points (automatic)
  • Up to 5 points (automatic)
  • Konduktivitetsområde:
  • 0 - 1999 μS / 2,00 - 20,00 mS
  • 0,0 - 199,9 μS / 200 - 1999 μS / 2,00 - 20,00 mS
  • Konduktivitetsopløsning:
  • 1 μS / 0,01 mS
  • 0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS
  • Konduktivitetsnøjagtighed:
  • ±1 % full scale
  • ±1 % full scale
  • Konduktivitetskalibrering:
  • 2 points (automatic/manual)
  • 3 points (automatic/manual)
  • Referencetemperatur for ledningsevne:
  • 25 °C
  • 25 °C
  • Salinitet - Område:
  • -
  • 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,0 - 10,0 ppt / 0,0 - 1,0%
  • Salinitet - Aflæsningsinterval:
  • -
  • 0,1 ppm / 1 ppm / 0,1 ppt / 0,1 %
  • Salinitet - Nøjagtighed:
  • -
  • ±1 % full scale (100 ppm - 10,00 ppt / 0,0 - 1,00 %)
  • TDS - Område:
  • -
  • 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt
  • TDS - Aflæsningsinterval:
  • -
  • 0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 ppt
  • TDS - Nøjagtighed:
  • -
  • ±1 % full scale
  • TDS - Kalibrering:
  • -
  • Up to 3 points (manual)
  • TDS - Omregningsfaktor:
  • -
  • 0,40 - 1,00
  • Temperaturinterval:
  • 0,0...50,0 °C
  • 0,0...50,0 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Temperaturkompensation:
  • ATC / MTC
  • ATC / MTC
  • Display:
  • Dual-display LCD (21×27 mm)
  • Dual-display LCD (21×27 mm)
  • Strømforsyning:
  • 4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
  • 4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
  • B×D×H:
  • 165×38 mm
  • 165×38 mm
  • Vægt:
  • 0,09 kg
  • 0,09 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 665-0406
    Multi-parameter tester (pH, conductivity, temperature), PCTestr™ 35
    Multi-parameter tester (pH, conductivity, temperature), PCTestr™ 35
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 1 Items
       2.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    665-0406
    Model
    PCTestr™ 35
    pH - Område
    0,0 - 14,0
    pH - Aflæsningsinterval
    0,1
    pH - Nøjagtighed
    ±0,1
    pH - Kalibrering
    Up to 5 points (automatic)
    Konduktivitetsområde
    0 - 1999 μS / 2,00 - 20,00 mS
    Konduktivitetsopløsning
    1 μS / 0,01 mS
    Konduktivitetsnøjagtighed
    ±1 % full scale
    Konduktivitetskalibrering
    2 points (automatic/manual)
    Referencetemperatur for ledningsevne
    25 °C
    Salinitet - Område
    -
    Salinitet - Aflæsningsinterval
    -
    Salinitet - Nøjagtighed
    -
    TDS - Område
    -
    TDS - Aflæsningsinterval
    -
    TDS - Nøjagtighed
    -
    TDS - Kalibrering
    -
    TDS - Omregningsfaktor
    -
    Temperaturinterval
    0,0...50,0 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,5 °C
    Temperaturkompensation
    ATC / MTC
    Display
    Dual-display LCD (21×27 mm)
    Strømforsyning
    4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
    B×D×H
    165×38 mm
    Vægt
    0,09 kg
  • 665-0405
    Multi-parameter tester (pH, conductivity, TDS, salinity, temperature), PCSTestr™ 35
    Multi-parameter tester (pH, conductivity, TDS, salinity, temperature), PCSTestr™ 35
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 1 Items
       2.550,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    665-0405
    Model
    PCSTestr™ 35
    pH - Område
    0,00 - 14,00
    pH - Aflæsningsinterval
    0,01
    pH - Nøjagtighed
    ±0,01
    pH - Kalibrering
    Up to 5 points (automatic)
    Konduktivitetsområde
    0,0 - 199,9 μS / 200 - 1999 μS / 2,00 - 20,00 mS
    Konduktivitetsopløsning
    0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS
    Konduktivitetsnøjagtighed
    ±1 % full scale
    Konduktivitetskalibrering
    3 points (automatic/manual)
    Referencetemperatur for ledningsevne
    25 °C
    Salinitet - Område
    0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,0 - 10,0 ppt / 0,0 - 1,0%
    Salinitet - Aflæsningsinterval
    0,1 ppm / 1 ppm / 0,1 ppt / 0,1 %
    Salinitet - Nøjagtighed
    ±1 % full scale (100 ppm - 10,00 ppt / 0,0 - 1,00 %)
    TDS - Område
    0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt
    TDS - Aflæsningsinterval
    0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 ppt
    TDS - Nøjagtighed
    ±1 % full scale
    TDS - Kalibrering
    Up to 3 points (manual)
    TDS - Omregningsfaktor
    0,40 - 1,00
    Temperaturinterval
    0,0...50,0 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,5 °C
    Temperaturkompensation
    ATC / MTC
    Display
    Dual-display LCD (21×27 mm)
    Strømforsyning
    4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
    B×D×H
    165×38 mm
    Vægt
    0,09 kg