Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument boxes
Instrument boxes
Leverandør:   Agencinox
Instrument boxes
Leverandør:  Agencinox
Certifikater
Instrument boxes
Instrument boxes
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • sølvfarvet
    70×170×30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 238,00 kr
    238,00 kr
    1 * 1 Items
       238,00 kr
  • sølvfarvet
    90×180×30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 1 Items
       267,00 kr
  • sølvfarvet
    90×180×40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 295,00 kr
    295,00 kr
    1 * 1 Items
       295,00 kr
  • sølvfarvet
    100×215×30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 1 Items
       395,00 kr
  • sølvfarvet
    100×215×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 434,00 kr
    434,00 kr
    1 * 1 Items
       434,00 kr
  • blå
    100×215×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 518,00 kr
    518,00 kr
    1 * 1 Items
       518,00 kr
  • gul
    100×215×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 518,00 kr
    518,00 kr
    1 * 1 Items
       518,00 kr
  • rød
    100×215×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 518,00 kr
    518,00 kr
    1 * 1 Items
       518,00 kr