Bulk material, Hydromatrix™
Leverandør: VARIAN
Gå til:
Om denne vare
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- PaknTilgængelighedPrice
- VARI198003Hydromatrix™ bulk material
- VARI198004Hydromatrix™ bulk material