Accessories
Leverandør:   Merck
Accessories
Leverandør:  Merck
Certifikater
Accessories
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 1.67216.0001
    Bottle adapter, GL45 (inner thread) to S40 (outer thread)
    Bottle adapter, GL45 (inner thread) to S40 (outer thread)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 945,00 kr
    945,00 kr
    1 * 1 Items
       945,00 kr
  • 1.67206.0001
    Bottle adapter (PTFE), S40 (bottle thread) to GL45 (outer thread)
    Bottle adapter (PTFE), S40 (bottle thread) to GL45 (outer thread)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 443,00 kr
    443,00 kr
    1 * 1 Items
       443,00 kr
  • 1.67207.0001
    Reducer, PTFE, from S40 to S38
    Reducer, PTFE, from S40 to S38
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 440,00 kr
    440,00 kr
    1 * 1 Items
       440,00 kr
  • 9.67206.0001
    Reducer, PE, from S40 to GL45
    Reducer, PE, from S40 to GL45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 304,00 kr
    304,00 kr
    1 * 1 Items
       304,00 kr
  • 1.08801.0001
    Bottle key for opening and closing bottles with S40 and S28 screw caps
    Bottle key for opening and closing bottles with S40 and S28 screw caps
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 168,00 kr
    168,00 kr
    1 * 5 Items
       168,00 kr