Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle/tube rollers
Bottle/tube rollers
Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Katalog # 444-0960
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Bottle/tube rollers
Katalog # 444-0960
Bottle/tube rollers
Bottle/tube rollers
Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Price
9.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This sleek compact design unit is capable of rolling multiple size tubes or bottles for applications like cell culture, hybridisation assays and liquid mixing. The anti-corrosive, wear-resistant construction enables use in humid and CO₂ environments.
  • Adjustable speed accommodates a variety of applications
  • Adjustable rollers accommodate a variety of tube/bottle sizes
  • Stacking kit allows two units to be stacked, saving valuable bench space
  • Optional remote control facilitates operating unit while in incubator and adds timer function
Certifications: cCSAus compliance.
Leveringsinformation: Includes O-rings to ensure smooth rolling when using tubes. Bars must be ordered seperately.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • Tidsindstilling:
    Continuous or 1 min to 99 h 59 min
  • Cat. No.:
    444-0960
  • Indgangseffekt:
    10 W
  • Driftstemperatur:
    4...60 °C
  • B×D×H:
    378×360×72 mm
  • Hastighed:
    1 - 80 min⁻¹
  • Vægt:
    6,5 kg
  • Rullestørrelse lר:
    259×28 mm
  • Max. load:
    6,5 kg
  • Antal valser:
    6
  • Styring:
    PID control
  • Rystebevægelse:
    Rolling
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • O ring for 50 ml tube, 23,5×3,55 mm
    O ring for 50 ml tube, 23,5×3,55 mm
    BARN88881011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items - 43,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Additional rollers
    Additional rollers
    BARN88881010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 327,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • O ring for15 ml tube, 13,2×2,65 mm
    O ring for15 ml tube, 13,2×2,65 mm
    BARN88881012
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items - 43,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bar for stacking
    Bar for stacking
    BARN88881013
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 732,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Control box
    Control box
    BARN88881014
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 911,00 kr