ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Allure® Biphenyl (USP L11)
HPLC columns, Allure® Biphenyl (USP L11)
Supplier:  Restek
Certificates
HPLC columns, Allure® Biphenyl (USP L11)
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • REST9166552
  • REST9166551
  • REST9166562
  • REST9166525
  • REST9166565
  • REST9166532
  • REST9166572
  • REST9166531
  • REST9166511
  • REST9166512
  • REST9166575
  • REST9166555
  • Kulstofbelastning:
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • 23%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH range:
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11