ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® CN, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • ACE-1P4-GD2U
  • ACE-1P4-GD4U
  • EXL-104-0502U
  • EXL-104-1503U
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • 5,5%
  • 5,5%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Maks. tryk:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories