Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes for thin layer chromatography
Syringes for thin layer chromatography
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Syringes for thin layer chromatography
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
Certifikater
Syringes for thin layer chromatography
Syringes for thin layer chromatography
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The needle points of these thin layer chromatography syringes are covered with a PTFE coating which reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting.
Product Family Options
Produktinformation
  • Måler
    Volumen
    Længde
    Udv.Ø
    Spidstype
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI80050
    Fixed needle
    Fixed needle
    26s
    10 µl
    51 mm
    0,47 mm
    3T
    1701 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 789,00 kr
    789,00 kr
    1 * 1 Items
       789,00 kr
  • HAMICAL80050
    Fixed needle, calibrated
    Fixed needle, calibrated
    26s
    10 µl
    51 mm
    0,47 mm
    3T
    1701 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HAMI80250
    Fixed needle
    Fixed needle
    22s
    25 µl
    51 mm
    0,72 mm
    3
    1702 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 880,00 kr
    880,00 kr
    1 * 1 Items
       880,00 kr
  • HAMI80950
    Fixed needle
    Fixed needle
    22
    50 µl
    51 mm
    0,72 mm
    3
    1705 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 864,00 kr
    864,00 kr
    1 * 1 Items
       864,00 kr
  • HAMI81050
    Fixed needle
    Fixed needle
    22
    100 µl
    51 mm
    0,72 mm
    3
    1710 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 913,00 kr
    913,00 kr
    1 * 1 Items
       913,00 kr
  • HAMICAL81050
    Fixed needle, calibrated
    Fixed needle, calibrated
    22
    100 µl
    51 mm
    0,72 mm
    3
    1710 N
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.630,00 kr
    2.630,00 kr
    1 * 1 Items
       2.630,00 kr