Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP functionality. This results in a phase that maintains the hydrophobic, stability and low bleed characteristics of leading C18 phases, yet provides the multiple retention mechanisms of a PFP phase.
- Ultra-high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (1.7 µm to 10 µm) and complementary phases
- Also useful for analytes with π-bonding or electron or proton donor groups
- Ultra-low bleed to ensure LC-MS compatibility
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
Due to its integral pentafluorophenyl functionality, Avantor® ACE® C18-PFP is also recommended for separations that involve halogenated aromatic compounds, regioisomers, and those analytes with differing shape constraints.
These columns are made from stainless steel.
Ordering information: Method development and validation kits are available on request. Please contact [email protected].
Specifications
- Catalog No:
- ACE-1110-1046
- ACE-1110-7546
- ACE11101546MVK
- ACE-1110-1004
- ACE11101503MVK
- ACE-1110-0103GD
- ACE-1110-1203
- ACE-1110-1202
- ACE-1110-10005
- ACE-1110-10003
- ACE-1110-1246
- ACE-1110-15003
- ACE-1110-1502
- ACE-1110-0501
- ACE-1110-0346
- ACE-1110-1546
- ACE-1110-0303
- ACE-1110-1504
- ACE-1110-0302
- ACE-1110-1503
- ACE-1110-0546
- ACE-1110-05003
- ACE-1110-0503
- ACE-1110-0502
- ACE-1110-1002
- ACE-1110-0501S
- ACE-1110-05005S
- ACE-1110-0101GD
- ACE-1110-1003
- ACE-1110-7503
- ACE-1110-7502
- ACE-1110-0102GD
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Maks. tryk:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- pH range:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Surface area:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)