ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • ACE-117-1546
  • ACE117005005GD
  • ACE-117-1046
  • ACE-117-0103GD
  • ACE-117-1503
  • ACE-117-7503
  • ACE-117-0102GD
  • ACE-117-0502
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Endcapped:
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Maks. tryk:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories