Orders LinkContactUsLinkComponent
Frocks
Frocks
hvid, XL
Katalog # MAKA4574702
Leverandør:   MUTEXIL
Frocks
Katalog # MAKA4574702
Leverandør:  MUTEXIL
Frocks
Frocks
hvid, XL
Price
1.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Disposable non woven frocks with collar. Suitable for use in industrial and food environments.
  • With zip closure
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    XL
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    01
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    MAKA4574702
  • Vægt:
    40 g/m²
  • Outfit applikationer:
    Laboratory|Food
  • Lukkestørrelse:
    Med lynlås
  • Lommer:
    uden lommer