Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Camera Adapters for VisiCam®
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Camera Adapters for VisiCam®
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Camera Adapters for VisiCam®
VWR®, Camera Adapters for VisiCam®
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 630-1122
    CS-C-beslagsadapter
    CS-C-beslagsadapter
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • 630-1489
    C-mount camera adapter for Olympus microscopes
    C-mount camera adapter for Olympus microscopes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 630-1490
    C-mount camera adapter for Zeiss microscopes
    C-mount camera adapter for Zeiss microscopes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 630-1497
    C-mount camera adapter for Leica microscopes
    C-mount camera adapter for Leica microscopes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 630-1498
    C-mount camera adapter for Nikon microscopes
    C-mount camera adapter for Nikon microscopes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 630-2720
    C-mount adapter for 1/3” sensor
    C-mount adapter for 1/3” sensor
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 836,00 kr
    836,00 kr
    1 * 1 Items
       836,00 kr
  • 630-2717
    C-mount adapter for 5-IT400, 0,5x
    C-mount adapter for 5-IT400, 0,5x
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 1 Items
       1.240,00 kr
  • 630-2946
    C-mount adapter, focusable, 0,65× (for VWR fluorescence inverted microscope)
    C-mount adapter, focusable, 0,65× (for VWR fluorescence inverted microscope)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 Items
       1.880,00 kr