Orders LinkContactUsLinkComponent
Test cassettes for urine
Leverandør:   SURESCREEN
Test cassettes for urine
Leverandør:  SURESCREEN
Certifikater
Test cassettes for urine
Test cassettes for urine
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
All the features of a test strip with the added benefit of a sample well and pipette transfer, ideal for small volume samples.
  • Clean
  • Rapid
  • Reliable
Product Family Options
Produktinformation
  • Følsomhed
    Tilgængelighed
    Price
  • Cotinine test
    100 ng/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 531,00 kr
    531,00 kr
    1 * 40 Items
       531,00 kr
  • SURECOTC100
    Cotinine test
    Cotinine test
    100 ng/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 691,00 kr
    691,00 kr
    1 * 1 Each
       691,00 kr