Orders LinkContactUsLinkComponent
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Leverandør:   MOTIC
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Leverandør:  MOTIC
Certifikater
Metallurgical microscopes, PSM-1000
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The PSM-1000 is a modular complex microscope.
  • Three-lens change-over turret to convert to laser work
  • Wavelength from 355 to 1064 nm achieved by optical lenses
  • Built-in camera port for documentation use, incident illumination available
  • Tilting head models for more ergonomic needs
  • Adjustable centrable, forward facing, quadruple nosepiece (dovetail mount) with one fixed and three adjustable positions
Designed for applications in the semiconductor industry, as well as for laser inspections and repairs, specially on wafers and printed circuit boards (PCB).
 : Supplied with laser safety kit incl. shims and laser safety pin.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MOTIPP99777001
  • MOTIAP99777001
  • MOTI1100101700071
  • MOTI1100101700062
  • MOTISW010282A
  • Kontrastteknik:
  • Lysfelt
  • Lysfelt
  • Lysfelt
  • Lysfelt
  • Hoved:
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
  • Okularer:
  • WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
  • WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
  • WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
  • WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
  • Revolver:
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • Fokuseringssystem:
  • Koaksial grov og finindstilling
  • Koaksial grov og finindstilling
  • Koaksial grov og finindstilling
  • Koaksial grov og finindstilling
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • MOTIPP99777001
    Standard system
    Standard system
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 44.040,00 kr
    44.040,00 kr
    1 * 1 Items
       44.040,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIPP99777001
    Kontrastteknik
    Lysfelt
    Hoved
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okularer
    WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
    Revolver
    4 positioner
    Fokuseringssystem
    Koaksial grov og finindstilling
  • MOTIAP99777001
    Head (only)
    Head (only)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34.420,00 kr
    34.420,00 kr
    1 * 1 Items
       34.420,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIAP99777001
    Kontrastteknik
    Lysfelt
    Hoved
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okularer
    WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
    Revolver
    4 positioner
    Fokuseringssystem
    Koaksial grov og finindstilling
  • MOTI1100101700071
    Standard microscope
    Standard microscope
    Trinocular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 51.390,00 kr
    51.390,00 kr
    1 * 1 Items
       51.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTI1100101700071
    Kontrastteknik
    Lysfelt
    Hoved
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okularer
    WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
    Revolver
    4 positioner
    Fokuseringssystem
    Koaksial grov og finindstilling
  • Head (only)
    Trinocular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 43.690,00 kr
    43.690,00 kr
    1 * 1 Items
       43.690,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTI1100101700062
    Kontrastteknik
    Lysfelt
    Hoved
    Siedentopf, 3-30° inclined (light split 50:50/0:100)
    Okularer
    WF 10×/24 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
    Revolver
    4 positioner
    Fokuseringssystem
    Koaksial grov og finindstilling
Mechanical stage
Produktinformation
  • Model
    Tilgængelighed
    Price
  • MOTISW010282A
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.260,00 kr
    10.260,00 kr
    1 * 1 Items
       10.260,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTISW010282A
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    Fokuseringssystem
Objectives
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 20×
    ELWD plan apo objective
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.910,00 kr
    10.910,00 kr
    1 * 1 Items
       10.910,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • ELWD plan apo objective
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.440,00 kr
    5.440,00 kr
    1 * 1 Items
       5.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 2×/0,05
    ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 50×/0,42
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.280,00 kr
    19.280,00 kr
    1 * 1 Items
       19.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • ELWD plan apo objective
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.570,00 kr
    4.570,00 kr
    1 * 1 Items
       4.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 100×/0,8
    ELWD plan apo objective (WD = 3 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.680,00 kr
    19.680,00 kr
    1 * 1 Items
       19.680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 10×/0,28
    ELWD plan apo objective (WD = 33,5 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.790,00 kr
    4.790,00 kr
    1 * 1 Items
       4.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 20×/0,42
    ELWD plan apo objective (WD = 20 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.570,00 kr
    10.570,00 kr
    1 * 1 Items
       10.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 50×/0,55
    ELWD plan apo objective (WD = 13 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.640,00 kr
    14.640,00 kr
    1 * 1 Items
       14.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 10×
    ELWD plan apo objective
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.350,00 kr
    5.350,00 kr
    1 * 1 Items
       5.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 5×/0,14
    ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.260,00 kr
    4.260,00 kr
    1 * 1 Items
       4.260,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 20×/0,4
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.590,00 kr
    15.590,00 kr
    1 * 1 Items
       15.590,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    MOTISW010282A
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.260,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fiber optic illuminator
    Fiber optic illuminator
    631-2000
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    MOTI1101001703541
    50×/0,42
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 19.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    MOTI1101001703531
    20×/0,4
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15.590,00 kr