Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatula, micro
Double spatula, micro
185 mm, 5 mm
Katalog # USBE3303
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Double spatula, micro
Katalog # USBE3303
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Double spatula, micro
Double spatula, micro
185 mm, 5 mm
Price
51,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Rigid
  • One spatula end (width of blade 5 mm)
  • One spoon end (width of spoon 5 mm)
Specifikationer
  • Længde:
    185 mm
  • Bladbredde:
    5 mm