Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon/raspatory, Aesculap®
Spoon/raspatory, Aesculap®
Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved, 150 mm, 4,6 mm
Katalog # AESCDO612R
Leverandør:   Aesculap
Spoon/raspatory, Aesculap®
Katalog # AESCDO612R
Leverandør:  Aesculap
Spoon/raspatory, Aesculap®
Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved, 150 mm, 4,6 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved
  • Længde:
    150 mm
  • Skestr.:
    4,6 mm