Plastic cuvette for LICO
Spectrophotometer cuvettes, 10 mm, 50 mm, Plast
Katalog # 705-1169
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Disposable rectangular cuvette for spectral measurements of liquids.
Specifikationer
- Længde på lysvej:50 mm
- Vinduesmateriale:Plast
- Beskrivelse:Spectrophotometer cuvettes
- Højde:10 mm