Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital refractometer, RX-007α
Digital refractometer, RX-007α, 0 − 5 °Bx, 1,330 − 1,342 nD
Katalog # ATAG3921
Leverandør:   Atago
Digital refractometer, RX-007α
Katalog # ATAG3921
Leverandør:  Atago
Digital refractometer, RX-007α
Digital refractometer, RX-007α
Digital refractometer, RX-007α, 0 − 5 °Bx, 1,330 − 1,342 nD
Price
74.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high accuracy (±0,005 %).
 : 21 CFR Part 11 (FDA)
Specifikationer
  • Model:
    RX-007α
  • Område:
    0 − 5 °Bx
  • Beskrivelse:
    Digital refractometer
  • Refraktionsindeks:
    1,330 − 1,342 nD
  • Hukommelse:
    30 values
  • Opløsning:
    0,000001 nD
  • Temperature sensor:
    ±0,05 °C
  • Power supply:
    100 - 240 VAC
  • Måleområde (°Brix):
    0 - 5
  • Aflæsningsinterval (°Brix):
    0,001
  • Temperaturmåling:
    15...30 °C
  • ATC:
    Yes
  • Cat. No.:
    ATAG3921
  • Nøjagtighed:
    ±0,005 °Bx ; ±0,000010 nD
  • Temperatursensorens nøjagtighed:
    ±0,05 °C
  • Elektriske specifikationer:
    100 - 240 V
  • Interface:
    RS232C
  • Display:
    LCD (320×240 P)
  • Prisme:
    High density optical glass