Orders LinkContactUsLinkComponent
K Probe for 735 (Testo)
K Probe for 735 (Testo)
Waterproof fast needle probe, K, −60…+250 °C
Katalog # 620-1194
Leverandør:   Testo
K Probe for 735 (Testo)
Katalog # 620-1194
Leverandør:  Testo
K Probe for 735 (Testo)
K Probe for 735 (Testo)
Waterproof fast needle probe, K, −60…+250 °C
Price
1.020,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Område:
    −60…+250 °C
  • Beskrivelse:
    Waterproof fast needle probe, K
  • Seq:
    11