Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Leverandør:   VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Microsorb™ C18 is an octadecylsilane-covered silica that has been bonded using monofunctional bonding agents under optimised conditions. This material is then endcapped with trimethylsilyl groups to minimise nonspecific binding, maximise mass recoveries and improve peak shape.
C18 columns are typically used with water/methanol or water/acetonitrile solvent combinations and are ideal for the separation of small molecules, proteins, or peptides with differing hydrophobicities.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • VARIR0089200D5
    Microsorb™
    Microsorb™
    Analytisk
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.010,00 kr
    10.010,00 kr
    1 * 1 Items
       10.010,00 kr
  • VARIR0086200D5
    Microsorb™ MV
    Microsorb™ MV
    Analytisk
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.760,00 kr
    5.760,00 kr
    1 * 1 Items
       5.760,00 kr
  • VARIR0086200C5
    Microsorb™ MV
    Microsorb™ MV
    Analytisk
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.760,00 kr
    5.760,00 kr
    1 * 1 Items
       5.760,00 kr
  • VARIR0086203C5
    Microsorb™ MV
    Microsorb™ MV
    Analytisk
    C18
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.180,00 kr
    8.180,00 kr
    1 * 1 Items
       8.180,00 kr