Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Leverandør:   Hach
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Leverandør:  Hach
Certifikater
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Buffers traceable to IUPAC/NIST pH scale.
  • For calibration of pH meters
  • Accuracy at 25 °C: ±0,010 or ±0,05 (pH 12,45)
Each standard is delivered in an airtight package ensuring safe storage. The nominal value of the pH standard is guaranteed until first opening, certified value is guaranteed for two years from the date of issue of the certificate.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Referencetemperatur
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 4,005
    ±0,010
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr
  • 6,865
    ±0,010
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr
  • 7,000
    ±0,010
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr
  • 7,413
    ±0,010
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr
  • 9,180
    ±0,010
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr
  • 10,012
    ±0,010
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr
  • 12,45
    ±0,05
    25 °C
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 521,00 kr
    521,00 kr
    1 * 500 mL
       521,00 kr