Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Sprøjter
Sprøjter til kromatografi
Syringes for HPLC autosamplers
Syringes for HPLC autosamplers
Syringes for HPLC autosamplers
HAMI81260
:
HAMILTON BONADUZ
Syringes for HPLC autosamplers
HAMI81260
:
HAMILTON BONADUZ
Model:
Model 1750 C
Volumen:
500 µl
Beskrivelse:
Syringes, 1750 C, 1/4-28 thread
Pakn:
1