Orders LinkContactUsLinkComponent
Replacement needles for Microlitre™ and Gastight® syringes
Replacement needles for Microlitre™ and Gastight® syringes
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Replacement needles for Microlitre™ and Gastight® syringes
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
Certifikater
Replacement needles for Microlitre™ and Gastight® syringes
Replacement needles for Microlitre™ and Gastight® syringes
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Spidstype
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI8648-01
    Replacement needle with large RN hub for 250 µl Microlitre™ and Gastight® syringes
    Replacement needle with large RN hub for 250 µl Microlitre™ and Gastight® syringes
    25s
    50 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 532,00 kr
    532,00 kr
    1 * 6 Items
       532,00 kr
  • HAMI8647-01
    Replacement needle with small RN hub for 10 - 100 µl Microlitre™ and Gastight® syringes
    Replacement needle with small RN hub for 10 - 100 µl Microlitre™ and Gastight® syringes
    25s
    50 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 532,00 kr
    532,00 kr
    1 * 6 Items
       532,00 kr